Learn More
Cowie Technology™ Cross-Shape Stirring Magnet, PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stirring Magnet |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.375 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |
| Materiale | PTFE |