Learn More
Plas Labs™ Provette di sicurezza per cavie tipo Broome
Ideal for injections or blood sampling
137.80€ - 145.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Injections or Blood Sampling |
Tipo | Rodent Restrainer |
Materiale | Noryl™ Plastic |
Metodo di sterilizzazione | Chemically sterilized or washed at 180°F |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Range di pesatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Range di pesatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12505846
|
Plas Labs™
551BSRR |
1 in. | 3.75 in. | Da 15 a 30 g |
137.80€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12824593
|
Plas Labs™
552-BSRR |
1.5 in. | 5.5 in. | 30 to 125 g |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Facile accesso alle cavie
- Impedisce alle cavie di girarsi
- Per la sicurezza dell'operatore
- In materiale trasparente per avere la visibilità completa dell'animale
Specifica
Clear | |
Rodent Restrainer | |
Chemically sterilized or washed at 180°F |
Injections or Blood Sampling | |
Noryl™ Plastic | |
Broome |