Learn More
Gravis Plasma Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2 L |
Materiale | Glass |
N. per confezione | 1Each |
Quantità | 1Each |
Capacità nominale | 2L |
Product Type | Plasma Bottle |