Learn More
Buerkle™ PP/PE Plastic Barrel Funnels
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from either polypropylene or polyethylene
- Available in a range of diameters
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 430 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 37 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Foodstuffs |
| Include | Occhiello per sospensione |
| Product Type | Barrel Funnel |