Learn More
Buerkle™ PP/PE Plastic Barrel Funnels
Codice prodotto. 11951491 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11951491
Marca: Buerkle™ 96020350
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
  • Manufactured from either polypropylene or polyethylene
  • Available in a range of diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 350 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 35 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For Foodstuffs
Include Occhiello per sospensione
Product Type Barrel Funnel