Learn More
Brady™ Solo base in plastica triangolare (vuota - senza cemento)
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Triangular plastic base only (empty - no cement).
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | BRADYPOST TRI PLASTIC BASE EMPTY 29CM |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.41 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 290 mm |
| Colore | Black |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Base |