Learn More
Kappes Systeme™ Divisorio in plastica
Marca: Kappes Systeme™ 6640.00.3357
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Cross Divider | |
Plastic | |
1/Pk. | |
85 mm |
Transparent | |
Precision storage grance | |
113 x 85 mm (WxH) | |
113 mm |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.