Learn More
Microspec™ Plastic Culture Needles
Transfer and inoculate living microorganisms
38.25€ - 528.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Monouso Single-use
Colore Blue
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Sterilità Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Sterilità Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15762125
Vedere i documenti
Microspec™
F1
Inoculating Needle Aseptically Manufactured 16000
528.00€
pezzi 16000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15782125
Vedere i documenti
Microspec™
F4
Inoculating Needle Aseptically Manufactured 1000
38.25€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15792125
Vedere i documenti
Microspec™
F4G
Inoculating Needle Gamma-irradiated 1000
41.85€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sharp end to facilitate easy stab inoculation
  • Picks up small colonies
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
Specifica
Specifica
7.9 in.
High-impact Polystyrene
Blue
Not Autoclavable
200 mm
Single-use
Inoculating Needle