Learn More
Nickel Electro™ Plastic Flat Lid
Reduce the evaporation and noise in an Ultrasonic Bath. Nickel Electro™ Clifton™ Plastic Flat Lid only requires one piece construction.
Marca:  Nickel Electro™ LD-30
Codice prodotto. 13101333
  • 203.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • One piece construction
  • Reduces evaporation
  • Reduces noise
  • For use with Ultrasonic Bath
Specifica
Specifica
Ultrasonic Bath SW30H
Plastic