Learn More
Buerkle™ Imbuti in plastica per applicazioni generiche
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adatto per alimenti
- Available in polyethylene or polypropylene
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | Polietilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per alimenti |
| Include | Occhiello per sospensione |
| Product Type | Funnel |