Learn More
Buerkle™ Imbuti in plastica per applicazioni generiche
Codice prodotto. p-8002440 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10659480
Marca: Buerkle™ 96020040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per usi generici. Gli imbuti Buerkle™ in plastica con occhiello di sospensione offrono una sicurezza maggiore durante il riempimento.
  • Adatto per alimenti
  • Available in polyethylene or polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 40 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 5 mm
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Per alimenti
Include Occhiello per sospensione
Product Type Funnel