Learn More
Buerkle™ Plastic Griffin Beakers with Blue Graduations
1.56 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
5000 mL
Descrizione
- For various uses
- Acc. to DIN 12331 and ISO 7056
- Blue graduation printed on
- Shatterproof
- Autoclavable
Specifica
Colore | Translucent |
Diametro (sistema metrico) esterno | 34 mm |
Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Various Uses in The Laboratory |
Altezza (sistema metrico) | 49 mm |
Incrementi | 1 mL |
Tipo | Griffin Beaker |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Yes |
Certificazione/Conformità | ISO 7056 |