Learn More
Microspec™ Plastic Inoculation Loops
Click to view available options
Volume:
1 μL
5 μL
10 μL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
- Includes 250 Plastic Inoculation Loops
- Aseptic Manufactured or Ethylene Oxide Sterilized
- 200 mm length
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Volume | 5 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore | Blue |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 200 mm |
| Quantità | 250 |
| Tipo di imballaggio | Microseal Pouch |
| Calibrato | Yes |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |