Learn More
Microspec™ Plastic Inoculation Loops
Codice prodotto. 16654822
Click to view available options
Volume:
1 μL
5 μL
10 μL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 16654822
Marca: Microspec™ C5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Available as aseptic manufactured or ethylene oxide sterilized.
  • Includes 250 Plastic Inoculation Loops
  • Aseptic Manufactured or Ethylene Oxide Sterilized
  • 200 mm length
Specifica
Monouso Single-use
Volume 1 μL
Sterilità Non-sterile
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 200 mm
Quantità 1 Ea.
Tipo di imballaggio Microseal Pouch
Calibrato Yes