Learn More
Fisherbrand™ Siringhe in PP in plastica, Luer Lock
Siringhe monouso non sterili con certificazione HPLC realizzate in polipropilene resistente ai solventi
Marca:  Fisherbrand™ 05 36 2400
35.51 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12901031
  • 56.30€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Siringa monouso in plastica
  • Polipropilene
  • Luer Lock
  • La struttura in plastica in due parti elimina la necessità di guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma
  • Non è necessario utilizzare lubrificante a base di olio o silicone nel cilindro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene
5 ml
Luer Lock
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Siringhe in PP in plastica, Luer Lock > Volume: 5mL