Learn More
Fisherbrand™ Filtro a membrana in nylon, 1 m x 1 m
For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Fisherbrand™ Nylon Sieve Filters, 1m x 1m are available in a comprehensive range of pore sizes.
Marca:  Fisherbrand™ 1000X1000M11UM
Codice prodotto. 11705488
  • 539.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to aggressive solvents
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifica
Specifica
Plastica
Nylon
11 μm