missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tela filtrante in nylon

Codice prodotto. 11774529 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11774529

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Fisherbrand™ Nylon Filter Cloths, 300 mm x 300 mm are available in a comprehensive range of pore sizes.

  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Resistant to aggressive solvents
  • Applications include solvent filtration and particle analysis

Specifica

Dimensione del poro 900 μm
Diametro (sistema metrico) esterno 300 mm
Materiale del telaio Plastic
Mesh Material Nylon
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato