Learn More
Epredia™ Scatole per vetrini in plastica
Store a lot of slides in a little space with these durable boxes.
27.00€ - 53.00€
Specifica
Sostegni dispositivo | 25 Slides; 48 Slides; 50 Slides |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Altezza (sistema metrico) | 3.8 cm |
Materiale | ABS Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Capacità vetrino | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità vetrino | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12628336
|
Epredia™
B1780 |
25 | White |
35.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16499803
|
Epredia™
B1781 |
25 | Red |
27.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12648336
|
Epredia™
B1782 |
25 slides | Blue |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12658336
|
Epredia™
B1783 |
25 Slides; 48 Slides; 50 Slides | Bianco |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16409813
|
Epredia™
B1784 |
50 | Red |
27.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12678336
|
Epredia™
B1785 |
50 | Blue |
35.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16429813
|
Epredia™
B1787 |
100 | Red |
43.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16439813
|
Epredia™
B1788 |
100 | Blue |
43.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16419813
|
Epredia™
B1786 |
100 slides | Bianco |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12698336
|
Epredia™
B1787 |
100 | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12668336
|
Epredia™
B1784 |
50 | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12559986
|
Epredia™
B1788 |
100 | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12638336
|
Epredia™
B1781 |
25 | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Durable ABS plastic construction and internal cork lining safeguards slides
- Store and protect 25, 50 or 100 slides
- Index card fits in lid to record slide titles
- Numbered slots on box correspond to lid index to maintain organization
- Lids separate from 25- and 50-slide boxes for easy storage and retrieval
- Available in red, white or blue for color-coding or aesthetic preference
- 50-slide box opens and shuts using a plastic latch; 100-slide box has a hinged lid with a metal clasp
Dimensions (closed)
25-Slide Box: 5.5 × 3.375 × 1.25 in. (9.5 × 8.3 × 3.8cm)
50-Slide Box: 8.25 in. × 3.375 in. × 1.25 in. (21 × 8.5 × 3cm)
100-Slide Box: 8.25 x 6.375 x 1.25 in. (21 x 16 x 3cm)
Specifica
25 Slides; 48 Slides; 50 Slides | |
1.25 in. | |
3.8 cm | |
ABS Plastic |