Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo
Codice prodotto. 10114604
Click to view available options
Capacità:
250 mL
1000 mL
2000 mL
Designed to withstand considerable pressure before rupture.
  • Polyethylene body with polypropylene cap
  • Secured by tagging points on bottle and cap
  • Confidential notes can be placed in space between insert sealing plug and cap
  • Suitable for storing food stuff
Specifica
Capacità 1000 mL
Parametri di certificazione Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011
Da utilizzare con (applicazione) Prodotti alimentari
Materiale Polietilene
ID collo (sistema metrico) 45 mm
Linea di prodotti Bottiglia
Graduazioni 100 ml
Graduated
Bocca Ampio
Product Type Bottiglie a collo largo graduate