Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati in polipropilene
BIOPHARMA
For straight connection of tubing with different diameters.
Marca:  Kartell™ 7051400
19.81 EUR valido fino al 2025-02-28
Usa il codice promo "24154" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11974349
  • 29.10€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For straight connection of tubings with different diameters.
  • Constructed from polypropylene
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
12-14 mm
Polypropylene
12 to 14 mm
10/Pk.
Diritto
Autoclavable
0.47 to 0.55 in.
For straight connection of different diameter tubing
8.5mm bore
Connettori conici diritti per tubazioni