Learn More
BD Siringa con attacco Luer-Slip eccentrico Plastipak™™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- Attacco Luer-Slip eccentrico
- Tappo privo di lattice
- Con marchio CE
- Capacità di 50ml
- Polipropilene
- Sterile
- Monouso
- Senza ago
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Marchio CE, certificati della Direttiva europea 93/42/CEE ( Allegati V e VIII della procedura di conformità): N. 95 Q 252156 e n. 252231 Q (riferimenti 309661 & 309620 ) ; certificazione di NSAI (n. 0050) |
| Materiale | Plastic |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 29.4 mm |
| Senza lattice | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Product Type | Siringa attacco concentrico Luer Slip |
| Graduazioni | 1 ml |
| Quantità | Confezione da 60 |
| Volume (sistema metrico) | 50 mL |
| Vedi altri risultati |