Learn More
BD Siringa Luer-Lock concentrico in plastica Plastipak™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 60
Descrizione
- Concentric Luer-Lok
- Latex free stopper
- CE marked
- Polypropylene
- Sterile
- Disposable
- Without needleFor needles, please see our Microlance™ disposable needles range. All products are for research use only, unless otherwise indicated.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Marchio CE, certificati della Direttiva europea 93/42/CEE ( Allegati V e VIII della procedura di conformità): N. 95 Q 252156 e n. 252231 Q (riferimenti 309661 & 309620 ) ; certificazione di NSAI (n. 0050) |
| Materiale | Plastic |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23.77 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con pompe automatiche. Adatti alla maggior parte delle pompe |
| Senza lattice | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 107.5 mm |
| Product Type | Siringa attacco concentrico Luer Lock |
| Monouso | Sì |
| Graduazioni | 1 ml |
| Vedi altri risultati |