Learn More
Eppendorf™ Plate Carriers for Buckets
Codice prodotto. 15684614 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Plate Carrier for High-capacity Bucket
Plate Carrier for Plate/Tube Bucket
Capacità:
6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
7/28 (MTP)\n2/8 (DWP)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15684614
Marca: Eppendorf™ 5920729004
Carriers designed for MTP, DWP, PCR plates. Available for high-capacity buckets and plate/tube buckets
  • Number of tubes per adapter/per rotor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) or 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • Set of 2 pcs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Plate Carrier for High-capacity Bucket
Da utilizzare con (apparecchiatura) for MTP, DWP, PCR plates
Capacità 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)