Learn More
DWK Life Sciences Plate Holder, for glass ceramic laboratory protection plate
Ideal holder for glass ceramic plates for mounting on tripods.
196.00€ - 269.00€
Specifica
Materiale Chrome-nickel Steel
Da utilizzare con (applicazione) Plate holder for glass ceramic plates; Heating; Suitable for mounting on tripods
N. per confezione 5/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11762909
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
290785706
155 mm
228.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11752909
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
290785303
135 mm
196.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11772909
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
290785809
175 mm
269.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
In the laboratory, solutions are often heated. This step can be carried out using different techniques, e.g. in a water or sand bath, with a heating hood or classically using a Bunsen burner. If the Bunsen burner is used as the heat source, it is recommended to use a tripod or square foot and a corresponding glass ceramic plate. The vessel to be heated is placed on the glass ceramic plate with the Bunsen burner underneath. Contamination of the glass ceramic plate can be removed with the cleaning scraper.
  • Made from heat-resistant chrome-nickel steel with
Specifica
Specifica
Chrome-nickel Steel
Plate holder for glass ceramic plates; Heating; Suitable for mounting on tripods
5/Pk.