Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4564062
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Trasparente
White
Product Type:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Module C8 (x12) in Frame
Microplate
Solid Module F8 (x12) in Frame
Trattamento superficiale:
Glutathione
Streptavidin
Total Volume (Metric) Well:
120 μL
350 μL
400 μL
400 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Codice prodotto. 10143632
Marca: Thermo Scientific™ 436014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Help reduce variability in molecular orientation with these plates and modules with affinity binding surfaces.
Help reduce variability in molecular orientation with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
  • Highly specific binding
  • Reduced variability in molecular orientation
  • Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
  • Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Metodo di rilevamento Colorimetrico
Matrice 8 x 12
Imballaggio 15 Cases
Binding Type Affinity
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 100 µl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Streptavidin
Total Volume (Metric) Well 400 µl
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 15
N. per confezione 1
Bloccaggio piastra Unspecified
Quantità 15/Cs.
Target Molecule Biotinylated
Design pozzetto F384