Learn More
Grant Instruments™ Platform for PTR 35 and 60 Series Compact Variable Speed / Angle Vertical Rotators
Accommodates tubes of different diameters. Grant Instruments™ Platform for PTR 35 and 60 Series Compact Variable Speed / Angle Vertical Rotators keeps test tubes secure during rotation
70.75€ - 172.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11411078
|
Grant Instruments™
PRS-10 |
10 Tubes up to 30 mm, Tube volumes up to 50 mL |
71.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11421028
|
Grant Instruments™
PRS-14 |
14 tubes up to 30mm, tube volumes up to 50mL |
128.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11431028
|
Grant Instruments™
PRS-22 |
22 Tubes up to 15 mm, Tube volumes up to 15 mL |
96.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11491068
|
Grant Instruments™
PRS-26 |
26 Tubes up to 15 mm, 1.5 -15 mL |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11411028
|
Grant Instruments™
PRS-48 |
48 Tubes up to Ø 15 mm, Tube volumes 1.5-15 mL |
172.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10860891
|
Grant Instruments™
PRS-5-12 |
5 Tubes up to 30 mm and 12 Tubes up to 15 mm, Tube volumes 50 mL/1.5-15 mL |
70.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12915511
|
Grant Instruments™
PRS-8-22 |
8 tubes up to 30 mm plus 22 tubes up to 15 mm, tube volumes up to 50 mL/1.5-15 mL |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with PTR-35 and PTR-60 Series 360° vertical multi-function rotators
- Hold as few as 8 test tubes or as many as 48.
- Accommodates a variety of capacities