Learn More
Platinum, 99.999%, (trace metal basis), powder, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Platinum |
Colore | Gray |
CAS | 7440-06-4 |
Punto di fusione | 1772.0°C |
Punti di ebollizione | 3827.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
Formula molecolare | Pt |
Formula lineare | Pt |
Numero MDL | MFCD00011179 |
Quantità | 1 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Platinum, powder
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Platinum