Learn More
Platinum black, 98% Pt, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10410861
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum black
Colore White
Nota nome 98% Pt
Punto di fusione 1772.0°C
Punti di ebollizione 3827.0°C
Densità 21.45
Formula lineare Pt
Quantità 1 g
Fieser 01,890; 02,332
Indice di Merck 15, 7644
Peso formulazione 195.08
Percent Purity ≥97.5% (Pt)
Imballaggio Glass bottle
Forma Powder
Identificativo prodotto
  • Platinum black