Learn More
Platinum Cobalt Colour 5 Color Standard, Lovibond™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Quantità | 500 mL |
Odore | Odorless |
La soluzione contiene | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
pH | ∼3 |
Solubility | Miscible with water |
Forma fisica | Solution |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- reference standard Pt-Co 30/ platinum cobalt 30