Learn More
Watson-Marlow Tubo Pumpsil in silicone vulcanizzato al platino
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
4.8 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Sviluppato per l’industria biofarmaceutica, Pumpsil è un tubo eccezionalmente puro che offre una parete interna ultra-liscia che aiuta a ridurre al minimo il legame con le proteine e a garantire un’elevata purezza nel prodotto finito.
- Pumpsil è ampiamente usato per applicazioni biofarmaceutiche monouso, oltre che per il controllo del pH e l’alimentazione dei media di fermentazione, erogazione, travaso e filtrazione precisi. Tracciabilità assoluta con codice pezzo, numero di lotto e data di scadenza incisi a laser. Biocompatibilità pienamente documentata e pacchetto di validazione completo.
- Guida alla compatibilità chimica
Order Info
BoreSizeMetric
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.8 mm |
| Materiale | Platinum-cured Silicone |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Da utilizzare con | For Pumpsil 25 peristaltic pump |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Colore | Semitrasparente |
| Durezza | 60 (Shore A) |
| Product Type | Pumpsil Tubing |