Learn More
Platinum(II) chloride, 73% Pt, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10267593
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-65-7
Formula molecolare Cl2Pt
Molecular Weight (g/mol) 265.98
Numero MDL MFCD00011181
InChI Key CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Platinous chloride
IUPAC Name platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(II) chloride
Punto di fusione 581.0°C
Colore Brown to Gray-Green
Forma fisica Powder
Quantità 250 mg
Formula lineare PtCl2
Fieser 02,272
Indice di Merck 15,7643
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,insoluble in alcohol and ether
Peso formulazione 266
Percent Purity 73% (Pt)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.05
Densità 6.0500g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.