Learn More
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, Thermo Scientific Chemicals
189.95€ - 694.46€
Specifica
Materiale o nome chimico | Platinum Iridium wire |
---|---|
Formula molecolare | Pt:Ir; 85:15 wt% |
Numero MDL | MFCD02091683 |
Imballaggio | Shrink-wrapped |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11306767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BS |
10 cm |
189.95€
10cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11316767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BW |
50 cm |
694.46€
50cm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 85:15 wt% | |
MFCD02091683 | |
Shrink-wrapped |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only