Learn More
Platinum(IV) oxide monohydrate, 99.8%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10249603
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12137-21-2
Formula molecolare H2O3Pt
Molecular Weight (g/mol) 245.10
Numero MDL MFCD00066964
InChI Key SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
SMILES O.O=[Pt]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(IV) oxide monohydrate
Colore Brown to Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Formula lineare PtO2·H2O
Fieser 01,890
Indice di Merck 10, 7398
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh
IUPAC Name dioxoplatinum hydrate
Peso formulazione 245.1
Percent Purity 99.80%
Grado Trace Metal Basis
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum(IV) oxide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.