Learn More
Kimtech™ Kimtech™ M3 Mascherina per il viso pieghettata con passanti per le orecchie - larghezza 23 cm (codice prodotto 62451), 500 mascherine per il viso.
Codice prodotto. 11358031
Click to view available options
:
Width: 230 mm
Codice prodotto. 11358031
Marca: Kimtech™ 62451
Le mascherine per camere bianche Kimtech™ M3 offrono un elevato livello di comfort e protezione del processo nelle camere bianche di classe ISO 3 o superiore e sono corredate da informazioni tecniche di supporto alla conformità.
Le mascherine per camere bianche Kimtech™ M3 offrono un elevato livello di comfort e protezione del processo nelle camere bianche di classe ISO 3 o superiore e sono corredate da informazioni tecniche di supporto alla conformità. Ideali per: l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore; fornire una protezione avanzata dei processi e contribuire a ridurre i possibili rischi di contaminazione; offrire un maggior grado di comfort rispetto ai modelli pieghettati tradizionali grazie a caratteristiche di indossabilità flessibili. Fabbricate in impianti approvati dall'FDA. La confezione contiene mascherina non sterile pieghettata da 23 cm colore bianco, con passanti per le orecchie; priva di silicone e di lattice. 10 buste x 50 masch. viso univ. non sterili con passanti orecchie, piegh., bianco, 23 cm (tot. 500)
  • Mascherina per il viso pieghettata con passanti per le orecchie Kimtech™ M3 62451, colore bianco, 23 cm (largh.), 10 x 50 mascherine (totale 500)
  • Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri per evitare la contaminazione.
  • Strato esterno in politilene a basso rilascio di fibre.
  • Senza lattice e silicone.
  • Per l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore.
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore White
Materiale PET
Sterilità Non-sterile
Stile Pleated
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
Include Earloops
Modello 62451
Larghezza (sistema metrico) 230 mm