Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SF160plus, Straight
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SF160plus Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
- Straight
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outside | 60.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SF160plus Sterilizer |