Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SF30plus, Straight
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
Marca:  Memmert™ SF30plusB29719
Codice prodotto. 17568235
  • 129.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica
Specifica
60.3 mm
SF30plus Sterilizer