missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN110, Straight

Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.

Marca:  Memmert™ SN110B29718

Codice prodotto. 17528435

  • 51.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica

Specifica

60.3 mm
SN110 Sterilizer
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali