Learn More
Memmert™ Prolunghe a innesto per forno
Codice prodotto. 15125543 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Exhaust Air Ducting
Models U/UF TS/UNpa/S/I/ICP/IPP/IPS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15125543
Marca: Memmert™ B29718
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these tube extensions with Memmert ovens. Memmert™ Plug-in Tube Extensions for Ovens are designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
  • Plug-in tube extension (outer diam. 60,3 mm, inner 57 mm)
  • Angled
  • Only models U, I, S
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Models U/UF TS/UNpa/S/I/ICP/IPP/IPS
Tipo Plug-in Tube Extension
Diametro (sistema metrico) 57 (Inside) mm, 60.3 (Outside) mm