Learn More
Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific™ Instruments
Codice prodotto. p-4525907 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
31 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10310975
Marca: Thermo Scientific™ 36500500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get accurate and reproducible results over a range of volumes with Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments.
Get accurate and reproducible results over a range of volumes with Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments.
  • Manual syringes in industry-standard size
  • White scale backing for easy reading
  • Solvent-resistant markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0.5uL volume; 31 gauge; 75mm length
Calibro dell'ago 31 G
Product Type GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 75 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, and AS800 Autosampler