Learn More
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker for Microtubes and Microplates
Accelerates in 3 seconds for fast start but also operates smoothly and quietly, this Grant Instruments™ PMHT Thermoshaker for Microtubes and Microplates is ideal for DNA extraction, enzyme reactions and cellular biology techniques.
1875.00€
Specifica
Orbita | 2 mm |
---|---|
Intervallo di velocità | 250 to 1400 rpm (increments 10 rpm) |
Temperature Range (Metric) | Da +5 °C al di sopra della temperatura ambiente a 100 °C |
Impostazione della temperatura | Da 5°C a 100 °C |
Uniformità termica | 0.1°C at 37°C; 0.2°C at 60°C; 0.2°C at 100°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15201176
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC96 |
Piastra per PCR a 96 pozzetti | PHMT-PSC96 |
1875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13479429
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC24 |
24 microprovette da x 2.0 ml | PHMT-PSC24 |
1875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15163706
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC24N |
24 microprovette da x 1.5 ml | PHMT-PSC24N |
1875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15291166
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC32 |
32 microprovette: 20 x 0.2 ml e 12 x 1.5 ml | PHMT-PSC32 |
1875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11411048
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC18 |
32 microprovette: 20 x 0.5 ml e 12 x 1.5 ml | PMHT-PSC18 |
1875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Combina tre strumenti in uno:
- Termoagitatore per microprovette e micropiastre
- Incubatore da banco compatto
- Agitatore per microprovette e micropiastre a basse temperature o a temperatura ambiente
- Il display LCD a 2 righe visualizza chiaramente sia i valori impostati che effettivi per temperatura, velocità e tempo di agitazione.
- Il blocco intercambiabile per 20 o 12 microprovette assicura la flessibilità necessaria per un cambio agevole dell'applicazione.
- Funzione di calibrazione della temperatura per compensare le differenze nel comportamento termico di provette e campioni differenti.
- Funzionamento estremamente regolare, silenzioso e costante.
- Include la funzione di ‘avvio’ graduale per i campioni più delicati.
- Avvio rapido - accelerazione in 3 secondi.
- Tipo compatto e robusto, con profilo ribassato e ingombro minimo.
Specifica
2 mm | |
Da +5 °C al di sopra della temperatura ambiente a 100 °C | |
0.1°C at 37°C; 0.2°C at 60°C; 0.2°C at 100°C | |
130 mm | |
4 kg |
250 to 1400 rpm (increments 10 rpm) | |
Da 5°C a 100 °C | |
230 mm | |
205 mm |
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker for Microtubes and Microplates