Learn More
BRAND™ Rack for Sedimentation Cones
Holds 2 Imhoff sedimentation cones made of plastic. Compact design and easy to carry, even with cones filled.
Marca:  BRAND™ 388050
Codice prodotto. 10048850
  • 117.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Holds 2 Imhoff sedimentation cones
  • Polymethyl methacrylate (PMMA)/Polypropylene (PP) construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Imhoff Cone Rack
PMMA, Polypropylene
300 x 130 x 315mm