missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca: BRAND™ 36178
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
250 mL | |
PP stopper | |
0.15 mL | |
A |
PMP | |
Ground joint: NS 19/26 | |
Autoclavable |