Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca: BRAND™ 36182
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Specifica
1000 mL | |
PP stopper | |
0.4 mL | |
A |
PMP | |
Ground joint: NS 24/29 | |
Autoclavable |