Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca: BRAND™ 36178
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Specifica
250 mL | |
PP stopper | |
0.15 mL | |
A |
PMP | |
Ground joint: NS 19/26 | |
Autoclavable |