Learn More
Tocris Bioscience™ PMPA (NAALADase inhibitor)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18014922
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18014922
Marca: Tocris Bioscience™ 1380/10
GCP II inhibitor
Highly potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase 2 (GCP II/N-acetylated α-linked dipeptidase/NAALADase) with a Ki value of 275 pM. Neuroprotective; protects against glutamate-mediated motor neuron degeneration and reduces volume of injury following middle cerebral artery occlusion (MCAO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 173039-10-6
Formula molecolare C6H11O7P
Specifica
Materiale o nome chimico PMPA (NAALADase inhibitor)
Quantità 10 mg
Peso formulazione 226.12
Purezza >98%
Peso molecolare 226.121