Learn More
Fisherbrand™ Pneumatic Basic Crimping Tool
Reduces hand strain compared to manual crimper operation.
Marca: Fisherbrand™ 00 00 0089
2185.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Includes pressure regulator
- Safety valve and nylon (PA) twisted-hose
- Pneumatic
- Steel
Specifica
One hand, secure, reproducible crimps/decrimps | |
8, 11, 13 and 20 mm vials | |
Pneumatic Hand-held Crimping Tool, pressure regulator, safety valve, nylon twisted hose |