Learn More
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
167.00€ - 246.00€
Specifica
Descrizione | Angle: 15 deg. |
---|---|
Materiale | POCO |
Product Type Specs | POCO Crucible |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15483665
|
Thermo Scientific™
038678.KT |
Top OD: 56.18mm | 35.56mm | 47.6 mL | N/A | ||||
15403675
|
Thermo Scientific™
038681.KT |
Top OD: 50.80mm | 26.97mm | 30.3 mL | N/A | ||||
15433675
|
Thermo Scientific™
038684.KT |
Top OD: 50.80mm | 26.97mm | 16.9 mL |
167.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15413855
|
Thermo Scientific™
041866.KT |
Top OD: 56.18mm | 35.56mm | 28.6 mL | N/A | ||||
15463885
|
Thermo Scientific™
043198.KT |
Top OD: 28.58mm | 13.20mm | 3.7 mL | N/A | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Angle: 15 deg. | |
POCO | |
POCO Crucible |