Learn More
RL Enterprises™ Point Quadrat
Codice prodotto. 13119300 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13119300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for sampling dense, short vegetation such as grazed land or playing fields.
  • Comprises 10 adjustable metal pointers (350mm) mounted in a strong plastic tube (600mm)
  • Spaced at 500mm intervals
Specifica
Product Type Point Quadrat
Materiale Metal
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sampling and collecting dense, short vegetation
Include Plastic tube, 600mm
Quantità 1 kg