Learn More
Euro Protection™ Polar Fleece Hat Xtra
Euro Protection™ Polar Fleece Hat Xtra provides comfortable thermal protection for work outdoors and in cold conditions.
Marca:  Euro Protection™ 5COVXN
Codice prodotto. 15814105
  • 241.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Good thermal insulation
  • Polar fleece 280g/m2
  • Thinsulate padding 40g/m2
  • Universal fit
Specifica
Specifica
Cold Conditions Hat
Polar Fleece, Thinsulate
280 gsm (Polar Fleece), 40 gsm (Thinsulate)
Universal