Learn More
Ansell™ Polar Grip™ 23-700 Series Fluorescent Orange PVC Heavy Duty Gloves
15.35 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
9
10
Descrizione
- Insulated winter glove
- Outwears leather, sheds water, resists salts and chemicals
- Keeps hands really warm.
- Polyurethane foam insulation provides extra warmth and comfort.
- Rough-finish PVC coating provides unbeatable gripping power on wet and slippery surfaces.
Specifica
Materiale parte posteriore | PVC |
Certificazione/Conformità | Standards CATEGORY II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
Colore | Fluorescent Orange |
Materiale | PVC |
Product Type | Heavy-duty Gloves |
Size | 10 |
Stile polso guanto | Gauntlet |
Rivestimento interno | Cotton/Nylon/Polyurethane Foam |
Tipo di palmo | Fully coated-palm |
Quantità | 72 Pairs |